Descripción
Dispensadores de cinta Micronova, para uso con: Cintas de papel o con dorso con película, cantidad: Cada una de las aplicaciones recomendadas: Seguridad, anchura: 2 in
El dispensador de cinta Micronova es una combinación de acero recubierto y plástico con un ancho de 5 cm (2 pulgadas). Disponible con o sin base pesada. Diseñado para su uso con todas las cintas de 7,6 cm (3 pulgadas) de Micronova.
- Dispensador de cinta de plástico y acero revestido
- 5 cm (2 pulgadas) de capacidad
- Admite cintas con núcleos de 7,6 cm (3 pulgadas)
- Diseñado para su uso con cintas Micronova
- Base pesada opcional
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | dispensador de cinta |
| Color | Beige |
| Anchura (imperial) | 3,25 pulg. |
| Material | Plástico |
| Para utilizar con (aplicación) | Cintas de papel o con dorso con película |
| Esterilidad | No estéril |