Learn More
Micronova™ Cinta antiestática Novastat™
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Dimensions (LxW):
33 m x 19,03 mm
72 yd x 0,75 in
72 yd x 1 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ideal para embalar y sellar en entornos sensibles a ESD.
- Diseñada específicamente para su uso en entornos sensibles a ESD
- No genera cargas estáticas
- Los rollos tienen una longitud de 72 yd (66 m) en un núcleo de plástico de 3 pulg (76 mm) de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de adhesivo | Caucho |
| Recubrimiento | Cellophane |
| Color | Transparente |
| Material | Celofán |
| Tipo de producto | Cinta antiestática |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos ESD, sellado, embalaje |
| Dimensions (LxW) | 72 yd x 1 in |
| Longitud (imperial) | 72 yd |
| Mostrar más |