Learn More
Micronova™ Cinta antiestática Novastat™
Código de producto. 12827023 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Dimensions (LxW):
33 m x 19,03 mm
72 yd x 0,75 in
72 yd x 1 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensions (LxW) unitSize
12827023 Transparente 72 yd x 0,75 in cada uno
12817023 Transparente 33 m x 19,03 mm cada uno
12897013 Transparente 72 yd x 1 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12827023 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor ASTPC3472
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cinta de celofán transparente con adhesivo de base de caucho que no se ve afectada por la humedad y los sellos sin crear una carga estática. Diseñada para su uso en entornos sensibles a ESD
The Micronova Novastat™ Anti-Static Tape is a transparent amber tape, specially designed with non-hygroscopic properties for sealing and packaging in ESD-sensitive environments. Made with cellophane backing and a rubber based adhesive, it will not create a static charge.
  • Cellophane tape with a rubber base adhesive
  • Transparent tape for sealing and packaging
  • Non-hygroscopic for ESD-sensitive environments
  • Will not create a static charge
  • Available in a variety of sizes
  • Wound on a 1 in. plastic core
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de adhesivo Rubber
Recubrimiento Cellophane
Color Transparente
Material Cellulose
Tipo de producto Tape
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) ESD Environments, Sealing, Packaging
Dimensions (LxW) 72 yd x 0,75 in
Longitud (imperial) 72 yd.
Longitud (métrico) 65.8 m
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19.05 mm