Learn More
Micronova™ Cinta para salas limpias de polietileno MTP™ MegaTape™
Código de producto. p-4247086 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
25,4 mm
5.08 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
13167326 5.08 cm cada uno
13157326 25,4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13167326 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor MTP2WH
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cinta de polietileno de densidad media con moldeabilidad similar a la de las cintas de vinilo
  • Bajo contenido de halógenos y cloruros lixiviables y con dorso de adhesivo acrílico
  • Excelente resistencia a la luz UV, la humedad, los ácidos, los álcalis, los aceites, la abrasión y la intemperie
  • El adhesivo de alta adherencia proporciona un sellado superior, pero se retira de forma limpia y sin residuos
  • Embolsada y disponible en varias anchuras
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Blanco
Material Polietileno
Tipo de producto Cinta para salas limpias MegaTape™
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado, codificación de colores, etiquetado, creación de lotes
Intervalo de temperatura (imperial) 60°F to 80°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensions (LxW) 33 m x 5.08 cm (36 yd x 2 pulg)
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 5.08 cm