Descripción
- Bajo contenido de halógenos y cloruros lixiviables y con dorso de adhesivo acrílico
- Excelente resistencia a la luz UV, la humedad, los ácidos, los álcalis, los aceites, la abrasión y la intemperie
- El adhesivo de alta adherencia proporciona un sellado superior, pero se retira de forma limpia y sin residuos
- Embolsada y disponible en varias anchuras
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Blanco |
| Material | Polietileno |
| Tipo de producto | Cinta para salas limpias MegaTape™ |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Sellado, codificación de colores, etiquetado, creación de lotes |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 60°F to 80°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 16 °C a 27 °C |
| Dimensions (LxW) | 33 m x 5.08 cm (36 yd x 2 pulg) |
| Mostrar más |