Learn More
Micronova™ Cinta para salas limpias de polietileno MTP™ MegaTape™
Código de producto. 13157326 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
25,4 mm
5.08 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
13157326 25,4 mm cada uno
13167326 5.08 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13157326 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor MTP1WH
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cinta de polietileno de densidad media con moldeabilidad similar a la de las cintas de vinilo
  • Dimensiones: 2.54 cm × 32.9 m (1 pulg × 36 yd)
  • Bajo contenido de halógenos y cloruros lixiviables
  • El adhesivo acrílico de alta adherencia proporciona capacidades de sellado superiores, pero se retira de forma limpia y sin residuos
  • Embolsada y disponible en varios anchos
Especificaciones
Color Blanco
Formato Cinta
Material Polietileno
Tipo de producto MegaTape™
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado, codificación de colores, etiquetado, creación de lotes
Cantidad Unidad
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm