Learn More
Micronova™ Cinta M-Zone™ CuffStrip™ irradiada
Product Code. 13127366 Shop All Micronova Products
Change view
Click to view available options
Color:
Azul oscuro
Blanco
Dimensions (LxW):
18 x 2 in
45,7 x 5,1 cm
45,7 x 7,6 cm (18 x 3 pulg.)
Unit Size:
paquete de 200
paquete de 48
Product Code. Color Dimensions (LxW) unitSize
13127366 Blanco 45,7 x 7,6 cm (18 x 3 pulg.) paquete de 48
13147366 Azul oscuro 18 x 2 in paquete de 200
13107366 Blanco 45,7 x 5,1 cm paquete de 200
13117366 Blanco 45,7 x 7,6 cm (18 x 3 pulg.) paquete de 200
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13127366
Brand: Micronova™ CST318WHIRS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Garantiza un sellado eficaz entre el guante y la prenda en un entorno crítico
La cinta de sellado de manguito MicroSeal™ irradiada de Micronova es una cinta de polietileno de baja densidad y baja emisión de gases con adhesivo acrílico que se despega limpiamente, sensible a la presión y perforaciones a intervalos de 7,6 cm que permiten a los usuarios atar y rasgar a longitudes óptimas para asegurar el guante a la prenda. Disponible de 12,7 mm a 76,2 mm (0,5 a 3 pulg.) de ancho; las anchuras más pequeñas son ideales para el sellado de placas durante la monitorización ambiental.
  • Cinta de polietileno moldeable irradiada
  • Adhesivo acrílico sensible a la presión
  • Sellado eficaz entre el guante y la prenda
  • Perforaciones a intervalos de 7,6 cm
  • Disponible de 12,7 mm a 76,2 mm (0,5 a 3 pulg.) de ancho
  • Las anchuras más pequeñas para el sellado de placas durante la monitorización ambiental
  • Cinta de baja densidad y baja emisión de gases
  • Enrollada en un núcleo de plástico de 7,6 cm sin revestimiento
  • El rodillo de 16,46 m (18 yardas) proporciona aproximadamente 42 sellos; el rodillo de 32,91 m (36 yardas), 84 sellos
  • Adecuada para aplicaciones de procesamiento de alimentos y producción farmacéutica
  • Sometida a radiación gamma para zonas asépticas
Specifications
Certificaciones/conformidad Trazabilidad completa del lote.
Descripción Cinta M-Zone CuffStrip™
Tipo de adhesivo Acrílico
Recubrimiento LDPE
Color Blanco
Acabado Gloss
Formato Sheet
Material Polietileno, Polipropileno
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado de manguitos a guantes en ambientes controlados y asépticos
Dimensions (LxW) 45,7 x 7,6 cm (18 x 3 pulg.)
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 45,7 cm
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 7.62 cm