Descripción
Una gama de cepillos para frascos codificados por colores con cerdas de poliéster redondeadas y rígidas para una limpieza versátil y agresiva de botellas y diversos equipos de producción y laboratorio.
Los cepillos para botellas Micronova M-Zone™ son cepillos multiuso con cerdas de poliéster redondeadas y rígidas y mangos de plástico de 30 o 40 cm (16 o 12 pulg.) de fácil agarre. Diseñados para limpiar botellas y otros equipos de laboratorio y producción.
- Cepillos para botellas de plástico, codificados por colores y multiuso
- Cerdas de poliéster rígidas y duraderas
- Asa de plástico de fácil agarre
- Para una limpieza versátil y agresiva de botellas y equipos
- Fabricado con resinas de base sin BPA aprobadas por la FDA
- Disponible en azul, verde, rojo, blanco y amarillo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo para frascos |
| Bristle Material | Poliéster |
| Bristle Type | Suave |
| Color-coded | No |
| Material del mango | Plástico |
| Handle Type | Curved |
| Tipo de punta | Curved |
| Esterilidad | No estéril |
| Aspecto | Rounded, white, Bottle Brush Head with soft bristles, attached to a fixed length, white, plastic handle with rounded end. |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |