Descripción
Una gama de cepillos para frascos codificados por colores con cerdas de poliéster redondeadas y rígidas para una limpieza versátil y agresiva de botellas y diversos equipos de producción y laboratorio.
- Las cabezas de cerdas son de 8.25 × 12.7 cm (3.25 × 5 pulg)
- Mangos de 40.64 cm (16 pulg)
- Disponibles en cinco colores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo para frascos |
| Bristle Material | Poliéster |
| Bristle Type | Suave |
| Color-coded | Yes |
| Material del mango | Polypropylene |
| Handle Type | Round |
| Tipo de punta | Punta de cerdas unidas |
| Esterilidad | No estéril |
| Aspecto | Rounded, white, Bottle Brush Head with soft bristles, attached to a fixed length, white, plastic handle with rounded end. |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Mostrar más |