Learn More
Micronova™ Cepillos para frascos M-Zone™
Código de producto. 12705725 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Diámetro de la cerda (métrico):
6,4 cm
7,6 cm
8,26 cm
8,9 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Diámetro de la cerda (métrico) unitSize
12705725 Verde 8,9 cm cada uno
12765715 Azul 8,9 cm 1 PCS
12765725 Rojo 8,9 cm 1 PCS
12725755 Blanco 6,4 cm 1 PCS
12715745 Blanco 8,26 cm 1 PCS
12765755 Amarillo 8,9 cm 1 PCS
12735755 Blanco 7,6 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12705725 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BRDG01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cepillos para frascos codificados por colores
Una gama de cepillos para frascos codificados por colores con cerdas de poliéster redondeadas y rígidas para una limpieza versátil y agresiva de botellas y diversos equipos de producción y laboratorio.
Los cepillos para botellas Micronova M-Zone™ son cepillos multiuso con cerdas de poliéster redondeadas y rígidas y mangos de plástico de 30 o 40 cm (16 o 12 pulg.) de fácil agarre. Diseñados para limpiar botellas y otros equipos de laboratorio y producción.
  • Cepillos para botellas de plástico, codificados por colores y multiuso
  • Cerdas de poliéster rígidas y duraderas
  • Asa de plástico de fácil agarre
  • Para una limpieza versátil y agresiva de botellas y equipos
  • Fabricado con resinas de base sin BPA aprobadas por la FDA
  • Disponible en azul, verde, rojo, blanco y amarillo
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para frascos
Bristle Material Poliéster
Bristle Type Suave
Color-coded Yes
Material del mango Plástico
Handle Type Round
Tipo de punta Curved
Esterilidad No estéril
Aspecto Rounded, green, Bottle Brush Head with soft bristles, attached to a fixed length, green, plastic handle with rounded end.
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Instrucciones de cuidado Se envía a temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility; FDA Approved
Color Verde
Contenido y almacenamiento Mantener a temperatura ambiente
Diámetro de cerda (imperial) 3,5 pulg.
Diámetro de la cerda (métrico) 8,9 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16 x 3.5 x 3.5 in (40.6 x 8.89 x 8.89 cm)
Desechables No
filtradas por Non-filtered
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Cepillos para frascos codificados por colores para limpieza de equipos
Para utilizar con (equipo) BRSC6-01: NovaPoly Brush Cover; BRSC68-01: PolyMesh Brush Cover
Altura (imperial) 3.5 in
Altura (métrico) 8.89 cm
Incluye Handle/Included, Part of Brush
Longitud (imperial) 16 in
Longitud de las cerdas(imperial) 3.25 in.
Longitud del cepillo (imperial) 6.5 in.
Longitud del mango (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 40,6 cm
Longitud de las cerdas (métrico) 8.26 cm
Longitud del cepillo (métrico) 16.5 cm
Longitud del mango (métrico) 40,64 cm
Longitud de la punta (métrico) 6.35 mm
Material Polypropylene, Polyester
N.º de filas de cerdas 19
Envase Each Brush single bagged.
Cantidad 12/Cs.
Resistente a Standard disinfectants and cleaning solutions
Tamaño 16 x 10 x 6 in.
Anchura (imperial) 3.5 in.
Anchura (métrico) 8.9 cm
Anchura de cerda (imperial) 3,5 in
Ancho de cerda (métrico) 8,9 cm