Learn More
Micronova™ Cepillo y mango para desagüe de suelo
Código de producto. p-4365038 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Cepillo para desagüe con rosca Acme
Mango de cepillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
12755715 Cepillo para desagüe con rosca Acme cada uno
12745725 Mango de cepillo cada uno
2 options
Código de producto. 12755715
Marca: Micronova™ BRBL46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para limpiar desagües de suelo
El cepillo y mango para desagüe de suelo Micronova está diseñado específicamente para limpiar desagües de suelo. El cepillo para desagüe de suelo de cerdas negras cuenta con un extremo roscado para su uso con el mango para desagüe de suelo.
  • Cepillo para desagüe de suelo con cerdas negras rígidas
  • En los mangos figura impreso el texto «Solo para desagüe de suelo»
  • Distinción clara de otros cepillos de limpieza
  • Cabezal de cepillo de 10 cm (4 pulg.) de diámetro
  • Cepillo de extremo roscado y mango para facilitar su sustitución
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para desagüe con rosca Acme
Bristle Material Poliéster
Bristle Type Rígido
Color-coded No
Material del mango Plástico
Handle Type Rosca ACME
Tipo de punta Without Tip
Esterilidad No estéril
Instrucciones de cuidado Se envía a temperatura ambiente
Color Negro
Diámetro de cerda (imperial) 3 pulg.
Diámetro de la cerda (métrico) 7,6 cm
Desechables No
Para utilizar con (aplicación) Para limpiar desagües de suelo
Incluye Cabezal de cepillo
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 15,2 cm
Resistente a Productos químicos
Anchura de cerda (imperial) 4 in
Ancho de cerda (métrico) 10,2 cm