Descripción
- Cinta de polipropileno transparente especial con capas de superficies antiestáticas y a prueba de chispazos en ambos lados
- Las rejillas conductoras están incrustadas entre dos capas antiestáticas
Información de órdenes
Longitud del rollo de 36 yd (33 m)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de adhesivo | Acrylic |
| Recubrimiento | Anti-static Copolymer |
| Color | Transparente |
| Acabado | Matte |
| Formato | Roll |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Cinta de rejilla conductora |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Sellado en entornos sensibles a ESD: conduce la carga lejos del sustrato |
| Mostrar más |