Learn More
Micronova™ Cinta de rejilla conductiva CGT
Código de producto. 12847023 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
36 yd x 0,5 in
36 yd x 0,75 in
36 yd x 1 in
36 yd x 2 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
12847023 36 yd x 0,5 in cada uno
12877023 36 yd x 0,75 in cada uno
16514522 36 yd x 1 in cada uno
12867023 36 yd x 2 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12847023 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor CGT12
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esta cinta conductora de polipropileno antiestática está especialmente diseñada con rejillas conductoras integradas entre dos capas antiestáticas, para su uso en dispositivos sensibles en entornos sensibles a ESD.
  • Cinta de polipropileno transparente especial con capas de superficies antiestáticas y a prueba de chispazos en ambos lados
  • Las rejillas conductoras están incrustadas entre dos capas antiestáticas
Información de órdenes
Longitud del rollo de 36 yd (33 m)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de adhesivo Acrylic
Recubrimiento Anti-static Copolymer
Color Transparente
Acabado Matte
Formato Roll
Material Polipropileno
Tipo de producto Cinta de rejilla conductora
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado en entornos sensibles a ESD: conduce la carga lejos del sustrato
Intervalo de temperatura (imperial) 60°F to 80°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensions (LxW) 36 yd x 0,5 in
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12.70 mm