Descripción
Utilice los extractores de calor para criostatos Thermo Scientific™ Microm™ con los criostatos Richard-Allan Scientific™.
- El extractor de calor de varias posiciones se incorpora en un eje vertical y permite una congelación homogénea y una fácil retirada de la muestra.
- Se puede poner en funcionamiento en todas las posiciones de la barra de congelación.
- Se reduce el tiempo de congelación si la platina de congelación y el tejido se colocan en la placa Peltier activa.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Extractor de calor para HM560 |
| Tipo de producto | Extractor de calor |
| Para utilizar con (equipo) | Series HM 550, HM 560 |