Learn More
Greiner Bio-One Microplacas ELISA Microlon™ de poliestireno de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8004255
Change view
Click to view available options
Propiedad de unión:
Adherencia media
Alta adherencia
Tratamiento de superficie:
Microlon 200
Microlon 600
Diseño del pocillo:
Pocillo estilo chimenea
Pocillo estándar
Tamaño de la unidad:
40 PCS
Código de producto. Propiedad de unión Tratamiento de superficie Diseño del pocillo unitSize
10577091 Alta adherencia Microlon 600 Pocillo estándar 40 PCS
10144771 Adherencia media Microlon 200 Pocillo estándar 40 PCS
10043211 Adherencia media Microlon 600 Pocillo estilo chimenea 40 PCS
10680932 Adherencia media Microlon 200 Pocillo estilo chimenea 40 PCS
4 options
Código de producto. 10577091
Marca: Greiner Bio-One 655061
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con PET rígido transparente de cristal para una visibilidad óptima. Las Microplacas ELISA Greiner BioOne™Microlon™ de Poliestireno 96Pocillos se prueban en inmunoasa y colorimétrico para aplicaciones de investigación inmunológica.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenas
  • Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
  • Trazabilidad desde la producción a través de un sistema de número de LOTE definido
  • Fabricados con poliestireno transparente de cristal
  • La huella es compatible con sistemas automatizados
  • Espaciado de pozo a pozo: 9 mm
  • Codificación alfanumérica de pocillos
  • Adecuado para mediciones de transmisión
  • Específicamente tratado para proporcionar una unión de proteína aumentada
  • Perfil del pozo: Fondo F / estándar (fondo plano) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Alta adherencia
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Tratamiento de superficie Microlon 600
Forma del pocillo Plano
Cantidad 40/caja
Diseño del pocillo Pocillo estándar