Learn More
Greiner Bio-One Microplacas ELISA Microlon™ de poliestireno de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10043211
Click to view available options
Propiedad de unión:
Adherencia media
Alta adherencia
Tratamiento de superficie:
Microlon 200
Microlon 600
Diseño del pocillo:
Pocillo estilo chimenea
Pocillo estándar
Tamaño de la unidad:
40 PCS
Código de producto. 10043211
Marca: Greiner Bio-One 655081
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con PET rígido transparente de cristal para una visibilidad óptima. Las Microplacas ELISA Greiner BioOne™Microlon™ de Poliestireno 96Pocillos se prueban en inmunoasa y colorimétrico para aplicaciones de investigación inmunológica.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenas
  • Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
  • Trazabilidad desde la producción a través de un sistema de número de LOTE definido
  • Fabricados con poliestireno transparente de cristal
  • La huella es compatible con sistemas automatizados
  • Espaciado de pozo a pozo: 9 mm
  • Codificación alfanumérica de pocillos
  • Adecuado para mediciones de transmisión
  • Específicamente tratado para proporcionar una unión de proteína aumentada
  • Perfil del pozo: Fondo F / estándar (fondo plano) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Adherencia media
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Microlon 600
Forma del pocillo Plano
Cantidad 40/caja
Diseño del pocillo Pocillo estilo chimenea