Learn More
Greiner Bio-One Placas de tiras de una sola rotura ELISA de 96 pocillos MICROLON™
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables Apirógenos
- Los pozos individuales se pueden pipetear sin dejar residuos
- El fondo plano permite realizar mediciones ópticas precisas
- Adecuado para mediciones de transmisión
- Específico
Service Plan
No
Garantía
No
Especificaciones
Especificaciones
| BreakApart | Un solo descanso |
| Propiedad de unión | Adherencia media |
| Formato | Placa de tiras |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de enlace | Adherencia media |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Microlon |
| Mostrar más |