Learn More
Greiner Bio-One Placas de tiras de una sola rotura ELISA de 96 pocillos MICROLON™
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables Apirógenos
- Los pozos individuales se pueden pipetear sin dejar residuos
- El fondo plano permite realizar mediciones ópticas precisas
- Adecuado para mediciones de transmisión
- Específico
Service Plan
No
Garantía
No
Especificaciones
Especificaciones
| BreakApart | Un solo descanso |
| Propiedad de unión | Alta adherencia |
| Formato | Placa de tiras |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | Bolsas interiores de 10 |
| Tipo de enlace | Alta adherencia |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplacas de 96 pocillos |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?