Learn More
Greiner Bio-One 200 96Placas de tiras de poliestireno MICROLON-Well
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10033281
Change view
Click to view available options
Propiedad de unión:
Adherencia media
Alta adherencia
Tamaño de la unidad:
100 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Propiedad de unión unitSize
10033281 Adherencia media 100 PCS
10063291 Alta adherencia 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10033281 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 701070
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso en flexibilidad en diagnósticos. Las™ 200 96placas de tiras de poliestireno de pocillos MICROLON Bio-One de Greiner son adecuadas para mediciones de transmisión.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos
  • Simplifique las mediciones ópticas
  • El haz de luz de medición no se desvía por el perfil del pozo
  • Específicamente tratado para proporcionar la unión de la proteína inciresada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Adherencia media
Formato Placa de tiras
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tipo de enlace Adherencia media
Color Transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Forma del pocillo Plano
Cantidad 100/caja