Learn More
Greiner Bio-One Tiras Elisa de 12 pocillos MICROLON™ 200
Descripción
- Poliestireno
- Adherencia media
- 1 × 12 pocillos
- Tiras de fondo plano para bastidor de placa 701185
- Transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Tira Elisa |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 12 |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del pocillo | Plano |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |