Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ y Microliter™: Modelo 701 para ALS GC Agilent 7673, 7683, 7693 y 6850
Código de producto. 10508502
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
23s G
26s G
Calibre 23 a 26s
Modelo:
701 N (Aguja cementada)
701 RN (aguja extraíble)
Número de punta de aguja:
2
AS
Cantidad:
6 paq.
Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja Modelo Número de punta de aguja Cantidad unitSize
10508502 23s G 701 RN (aguja extraíble) AS Unidad cada uno
10722711 23s G 701 N (Aguja cementada) AS 6 paq. paquete de 6
10340281 Calibre 23 a 26s 701 N (Aguja cementada) AS Unidad cada uno
11567614 26s G 701 N (Aguja cementada) 2 Unidad cada uno
10376741 23s G 701 N (Aguja cementada) AS Unidad cada uno
10300331 Calibre 23 a 26s 701 RN (aguja extraíble) AS Unidad cada uno
10117070 Calibre 23 a 26s 701 N (Aguja cementada) AS 6 paq. paquete de 6
10156970 26s G 701 N (Aguja cementada) AS Unidad cada uno
10442721 26s G 701 RN (aguja extraíble) AS Unidad cada uno
10347012 26s G 701 N (Aguja cementada) AS 6 paq. paquete de 6
10055630 23s G 701 N (Aguja cementada) 2 Unidad cada uno
11 options
Código de producto. 10508502
Marca: Hamilton™ 80357
Diseñadas para su uso con muestreadores automáticos de cromatografía de gases (GC) y muestreadores automáticos de líquidos (ASL) Agilent 7673, 7683, 7693 y 6850
Las jeringas Microliter tienen un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos.
Terminaciones de jeringa
  • Aguja cementada (N): en jeringas de volumen bajo, las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero. Con esta terminación, el volumen muerto se limita al volumen interno de la aguja. No esterilizables en autoclave. El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario.
  • Aguja extraíble (RN): las agujas son extraíbles y cuentan con un diseño específico de Hamilton. El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa. Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas. Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Estilos de punta de aguja
  • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 23s o 26s
  • Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 23s, 26s, 23s-26s
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 23s G
Diámetro interior (imperial) 0,019 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0133 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,34 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0238 in
Diámetro exterior (imperial) 0,26 in
Diámetro interior (métrico) 0,485 mm
Diámetro exterior (métrico) 6,6 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,64 mm
Longitud (imperial) 1,7 in
Longitud de la aguja (imperial) 1,71 in
Longitud (métrico) 43 mm
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 2000 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 155 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 701 RN (aguja extraíble)
Número de punta de aguja AS
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 43,4 cm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático de líquidos Agilent 7673, 7683 y 6850, muestreadores automáticos de cromatografía de gases
Tipo de conexión Extraíble