Learn More
Hamilton™ Jeringas de muestreador automático LC PAL de CTC y LEAP Technologies Microliter™ y Gastight™
Código de producto. 13293489
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
22s G
Tipo de conexión:
Cementada
Fijo
Longitud (imperial):
2 in
2,2 in
Modelo:
701
1001
1002
1005
1701
1702
1710
1725
1750
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Calibre de aguja Tipo de conexión Longitud (imperial) Modelo unitSize
13293489 22s G Fijo 2,2 in 1710 cada uno
11592495 22s G Cementada 2 in 1702 cada uno
10440743 22s G Fijo 2 in 1702 cada uno
11517714 22s G Cementada 2 in 701 cada uno
10078651 22s G Fijo 2 in 1710 cada uno
11547774 22 G Cementada 2 in 1005 cada uno
11527744 22 G Cementada 2 in 1001 cada uno
15162514 22s G Fijo 2,2 in 1702 cada uno
13515830 22s G Fijo 2,2 in 1702 cada uno
11577734 22s G Fijo 2 in 1701 cada uno
10797435 22 G Fijo 2 in 1725 cada uno
10227974 22 G Cementada 2 in 1710 cada uno
10679009 22 G Cementada 2 in 1002 1 PCS
11527714 22 G Fijo 2 in 1750 cada uno
15152514 22 G Fijo 2,2 in 1710 cada uno
15 options
Código de producto. 13293489
Marca: Hamilton™ 204452
Diseñadas para uso con muestreadores automáticos CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt ampliados y otros
Las jeringas de esta categoría son las de la serie 700 de Microliter o las jeringas de las series 1700 y 1000 de Gastight. Las jeringas Microliter tienen un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos. Las jeringas Gastight tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
  • C-Line con punta de émbolo de alta temperatura
  • El botón del émbolo es ajustable para dejar espacio libre en la punta del émbolo
  • PTFE/polímero para estabilidad de temperatura
  • El cono y la aguja están diseñados para evitar por completo la contaminación cruzada
  • Inercia química del cuerpo de vidrio de la jeringa pulido y recubierto
  • Terminaciones de jeringa: aguja fija (FN), aguja cementada con punta Luer (LTN)
  • Aguja con punta roma estilo: 3
Aguja fija (FN)
  • Se encuentra en jeringas de cromatografía CTC
  • Acoplamiento directo de la aguja al cilindro
Aguja cementada con punta Luer (LTN)
  • Para jeringas de volumen medio
  • Las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero
  • No esterilizables en autoclave
  • El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior (imperial) 0,05 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,013 cm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,028 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 0,146 cm
Diámetro exterior (métrico) 0,775 cm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,071 cm
Longitud (imperial) 2,2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 56 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático Gastight
Presión máxima 68,9 bar
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 68 °F
Modelo 1710
Temperatura mín. (métrico) 20 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 100 μl
Estilo de punta de aguja Romo
Para utilizar con (equipo) Muestreadores automáticos CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt
Tipo de conexión Fijo