Learn More
Hamilton™ Jeringas de muestreador automático LC PAL de CTC y LEAP Technologies Microliter™ y Gastight™
Descripción
Las jeringas de esta categoría son las de la serie 700 de Microliter o las jeringas de las series 1700 y 1000 de Gastight. Las jeringas Microliter tienen un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos. Las jeringas Gastight tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
- C-Line con punta de émbolo de alta temperatura
- El botón del émbolo es ajustable para dejar espacio libre en la punta del émbolo
- PTFE/polímero para estabilidad de temperatura
- El cono y la aguja están diseñados para evitar por completo la contaminación cruzada
- Inercia química del cuerpo de vidrio de la jeringa pulido y recubierto
- Terminaciones de jeringa: aguja fija (FN), aguja cementada con punta Luer (LTN)
- Aguja con punta roma estilo: 3
- Se encuentra en jeringas de cromatografía CTC
- Acoplamiento directo de la aguja al cilindro
- Para jeringas de volumen medio
- Las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero
- No esterilizables en autoclave
- El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) |
| Calibre de aguja | 22s G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,05 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,005 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,013 cm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,028 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,305 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,146 cm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,775 cm |
| Mostrar más |