Learn More
Hamilton™ Sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600
Descripción
- Disponible como un sistema de jeringa simple o doble
- Motores paso a paso de precisión y par elevado que ofrecen exactitud de posición
- Admite jeringas de 10 μl a 50 ml
- Puerto Ethernet para la comunicación con el controlador o la red corporativa
- Kit de impresora disponible
Características de la bomba de jeringa
- Motores de válvula de par elevado
- Accionamientos de jeringa de precisión con resolución de 48 000 pasos durante más de 60 minutos
- Botones de alimentación y cebado iluminados
- Puertos de activación izquierdo y derecho independientes
- Ventilación de calor sin ventilador
- Entrada de potencia de 24V
- Se puede encadenar la entrada y la salida
- Puerto de consola RS-232
- Alimentación a través de Ethernet (PoE)
- Entrada/salida TTL
Diluidor de doble jeringa
- Crea una dilución de hasta 1:50 000 en un solo paso
- Reduce el tiempo de preparación y los residuos de tampones
- Lava los tubos entre cada muestra
Kit de impresora de dispensador/diluidor
- Imprime en papel estándar, no térmico 8 1/2 x 11 y A4
- Se interconecta con el paquete de software de cumplimiento gratuito que está disponible para los dispositivos Advanced Microlab™
- Cumple los requisitos normativos CFR21 Parte 11 y GMP/GLP de la FDA mediante la impresión de todos los archivos de registro directamente desde el controlador del dispositivo
Dispensador:
Picos de muestras, valoración, dosificación de animales (sonda gástrica oral), adición de reactivos a reactores químicos, química de flujo, fabricación, por ejemplo, dosificación de mercurio para bombillas, carga de cartucho de tinta, dosificación de pegamento y epoxi, productos terapéuticos nasales (viscosos), lentes de contacto
Diluidor:
Análisis de alcohol en sangre de ciencia forense y análisis de orina, detección de metales para laboratorios de análisis de minería, análisis medioambiental de agua y de suelos, análisis de mantenimiento preventivo de aceite, pruebas de alcohol en la fabricación de cerveza y vino
Información de órdenes
El kit de impresora Microlab 600 se vende por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Dispensador de jeringa doble |
| Tipo de controlador | Controlador avanzado |