Learn More
Ansell™ Monos con capucha Micrograd™ MICROCHEM™ 5000
Código de producto. 15566474 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño unitSize
15566474 XL paquete de 10
15546474 M paquete de 10
15556474 L paquete de 10
15576474 2XL paquete de 10
15586474 3XL paquete de 10
5 options
Código de producto. 15566474
Marca: Ansell™ OR50T0011105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los monos con capucha Micrograd™ MICROCHEM™ 5000 alcanzan nuevos niveles en protección química y ha sido diseñado para proteger. El tejido multicapa muy visible es resistente, duradero y adecuado para trabajadores en áreas extremadamente peligrosas, incluyendo equipos de respuesta HAZMAT
  • Mono con capucha de 2 piezas
  • Puños dobles elásticos (puño interior de punto), cintura y tobillos
  • Costuras ribeteadas y soldadas ultrasónicamente
  • Color naranja brillante muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores.
  • Diseños de doble cremallera estancos sin necesidad de cinta adicional
  • Proporciona una barrera a numerosos productos químicos orgánicos e inorgánicos y peligros biológicos
  • El cómodo material multicapa es ligero, pero resistente y duradero
  • Protección - >480 Minutos de tiempo de avance frente a 14 de los 15 productos químicos enumerados en la ES ISO 6529
  • Antiestáticos según EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño XL
Sexo Unisex
Material Tejido multicapa
Color Naranja
Desechables Limited-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico, Tejido
Estilo de cuello Con capucha
Hood Type Elástico, 2 paneles
Tipo de tapón Cremallera doble impermeable
Tipo de costura Soldado, Rematado, Rematada
Esterilidad Non-sterile
Resistencia Chemicals
Certificaciones/conformidad Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1
Descripción Elástico con puño interior de punto doble
N.º de bolsillos Ninguno
Modelo Incluye capucha