Descripción
- Mono con capucha de 2 piezas, costuras cosidas, capucha elástica, muñecas, cintura y tobillos
- 2Cremallera delantera con cubrecremallera
- Tejido de Sontara/pasta de madera/poliéster tratado pirorretardante
- 3-costuras superbloqueadas de hilo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | M |
| Sexo | Unisex |
| Material | Laminado de barrera multicapa |
| Color | Azul |
| Desechables | Limited-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |