Descripción
- Mono de categoría III con capucha de 3 piezas
- Costuras soldadas ultrasónicamente
- Muñecas elásticas, bandas de cierre, cintura y tobillos.
- Cremallera delantera y solapa hermética resellable.
- Protección contra agentes biológicos para la penetración de sangre, fluidos corporales y patógenos de trasmisión sanguínea
- Vapor de humedad permeable (transpirable) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
- Antiestáticos según EN 1149-5
- Formación de pelusas - Riesgo reducido de contaminación de en algunas zonas críticas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Estándar Microgard™ 2500 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Forma de anilla |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |