Learn More
Ansell Monos estándar con capucha MicroGard™ 2500
Código de producto. 15576564 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 35
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15576564 Pequeño paquete de 35
15586564 M paquete de 35
15596564 L paquete de 35
15506574 XL paquete de 35
15516574 2XL paquete de 30
15526574 3XL paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15576564 Proveedor Ansell N.º de proveedor WH25W0011102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alcanza el nivel más alto de protección para la barrera a los agentes infecciosos. Los monos Ansell Microgard 2500 estándar con capucha ofrecen una resistencia mecánica excepcional y protección contra líquidos y partículas.
  • Mono de categoría III con capucha de 3 piezas
  • Costuras soldadas ultrasónicamente
  • Muñecas elásticas, bandas de cierre, cintura y tobillos.
  • Cremallera delantera y solapa hermética resellable.
  • Protección contra agentes biológicos para la penetración de sangre, fluidos corporales y patógenos de trasmisión sanguínea
  • Vapor de humedad permeable (transpirable) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
  • Antiestáticos según EN 1149-5
  • Formación de pelusas - Riesgo reducido de contaminación de en algunas zonas críticas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material Estándar Microgard™ 2500
Color Blanco
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Forma de anilla
Estilo de cuello Campana extractora
Hood Type 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera delantera con cubrecremalleras
Tipo de costura Soldado
Esterilidad No estéril
Resistencia Chemicals, Anti-static, Bloodborne Pathogens, Particle
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat. III Type 4-B, 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1
Sin látex Yes
Modelo WH25-W-00-111, Incluye capucha, bandas de cierre
N.º de bolsillos Ninguno