Learn More
Ansell Microgard™ 2500 Plus Coveralls with Hood
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 35
Descripción
- Mono con capucha de 3 piezas
- Costuras cosidas y rematadas
- Muñecas elásticas, bandas de cierre, cintura y tobillos.
- Cremallera delantera y solapa hermética resellable
- Protección contra agentes biológicos de acuerdo con EN 14126:2003 y ASTM F 1671 para la penetración de sangre, fluidos corporales y patógenos de trasmisión sanguínea
- Vapor de humedad permeable (“transpirable”) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
- Antiestáticos según EN 1149-5
- Formación de pelusas para reducir el riesgo de contaminación de en algunas zonas críticas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | L |
| Sexo | Unisex |
| Material | Laminado de polipropileno microporoso |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico, Bandas de cierre |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |