Descripción
- Capucha de 3 piezas de categoría III
- Capucha, bandas de cierre, muñecas, cintura y tobillos elásticos
- Cremallera delantera 2 vías con solapa hermética resellable
- Barrera de dos componentes recubierta de polietileno
- El color amarillo brillante muy visible mejora la seguridad del trabajador
- Ligero pero relativamente fuerte y duradero
- Antiestáticos según EN 1149-5
- Incluye una capucha con respirador y una solapa con cierre de cinta autoadhesiva
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | S |
| Sexo | Unisex |
| Material | Tejido de dos componentes no tejido con revestimiento de polietileno |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Limited-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico, Bandas de cierre |
| Estilo de cuello | Con capucha |
| Mostrar más |