Learn More
Ansell™ Microgard™ 2300 Plus Coveralls with Hood
Código de producto. 15506614 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
paquete de 45
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15506614 L paquete de 45
15586604 S paquete de 45
15596604 M paquete de 45
15516614 XL paquete de 45
15526614 2XL paquete de 40
15536614 3XL paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15506614 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor YY23T0013204
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Provides an excellent barrier to many harmful chemicals while being lightweight and yet relatively strong and durable. Ansell Microgard 2300 Plus is designed for workers involved in environmental clean-up, general industrial and chemical handling applications.
  • Capucha de 3 piezas de categoría III
  • Capucha, bandas de cierre, muñecas, cintura y tobillos elásticos
  • Cremallera delantera 2 vías con solapa hermética resellable
  • Barrera de dos componentes recubierta de polietileno
  • El color amarillo brillante muy visible mejora la seguridad del trabajador
  • Ligero pero relativamente fuerte y duradero
  • Antiestáticos según EN 1149-5
  • Incluye una capucha con respirador y una solapa con cierre de cinta autoadhesiva
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño L
Sexo Unisex
Material Tejido de dos componentes no tejido con revestimiento de polietileno
Color Amarillo
Desechables Limited-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico, Bandas de cierre
Estilo de cuello Con capucha
Hood Type Elástico, 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera con solapa cubrecremalleras
Tipo de costura Cosido, Rematada
Esterilidad Non-sterile
Resistencia Chemicals, Anti-static, Bloodborne Pathogens, Particle
Recubrimiento Polietileno
Certificaciones/conformidad Tipo 3-B, Tipo 4-B, Tipo 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5
Descripción Cremallera frontal de 2 vías con solapa resellable para tormentas
N.º de bolsillos Ninguno
Modelo Incluye capucha, bandas de cierre