Learn More
Ansell Monos con capucha TS Plus MicroGard™ 2000
Código de producto. 15526544 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 45
Código de producto. Tamaño unitSize
15526544 Pequeño paquete de 45
15536544 M paquete de 45
15546544 L paquete de 45
15556544 XL paquete de 45
15576544 3XL paquete de 45
15566544 2XL paquete de 45
6 options
Código de producto. 15526544
Marca: Ansell WH20T0011102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Soporta la saturación de productos químicos líquidos y filtra el 100 % de las partículas de hasta 0,01 μ. Ansell Microgard™ TS Plus proporciona una barrera general excepcional contra partículas finas y pulverización líquida de bajo riesgo.
  • Barrera probada para productos químicos líquidos de baja concentración, pesticidas diluidos, peligros biológicos líquidos y de partículas
  • Vapor de humedad permeable (‘transpirable’) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
  • Sin silicona para aplicaciones de pintura en aerosol
  • Formación de pelusas para reducir el riesgo de contaminación de en algunas zonas críticas
  • Antiestáticos según EN 1149-1
  • Ajuste de cuerpo optimizado para mayor comodidad y seguridad del usuario
  • Las muñecas, la capucha y los tobillos con elástico canalizado minimizan el riesgo de formación de pelusas y contaminación cruzada
  • Los ojales para el pulgar evitan el movimiento de la manga cuando se trabaja por encima de la cabeza
  • El barboquejo ayuda a reducir el riesgo de contaminación cruzada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material Película de polietileno microporoso
Color Blanco
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elastic
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Hood Type Elástico, 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera con solapa resellable
Tipo de costura Cosido, Rematada
Esterilidad No estéril
Resistencia Chemicals, Particle, Liquid, Bloodborne Pathogens
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 14126, EN 1073-2, DIN 32781, EN 1149-1
Descripción Capucha con barboquejo, ojales para el pulgar
Sin látex Yes
Modelo WH20-T-00-111, Incluye capucha con barboquejo, ojales para el pulgar
N.º de bolsillos Ninguno