Learn More
Ansell Monos blanco estándar con capucha y botas MicroGard Botas ™ 2000
Código de producto. 15536524 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Tamaño unitSize
15536524 2XL paquete de 30
15506524 M paquete de 30
15596514 Pequeño paquete de 30
15526524 XL paquete de 30
15516524 L paquete de 30
5 options
Código de producto. 15536524
Marca: Ansell WH20B0012206
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para permitir que el vapor de agua (transpiración) escape del traje, pero soportará la saturación de productos químicos líquidos. Filtra 100% de partículas de hasta 0,01 micras de tamaño.
  • Mono con capucha y botas de 3 piezas con suela antideslizante
  • Costuras blancas
  • Capucha, cintura y muñecas elásticas
  • Incluye bandas de cierre
  • Cremallera delantera 2 vías con solapa hermética resellable
  • Cinta antiestática
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño 2XL
Sexo Unisex
Material Película de polietileno microporosa
Color Blanco
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elastic
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Hood Type Elástico, 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera doble delantera con cubrecremalleras
Tipo de costura Sellado
Esterilidad No estéril
Resistencia Chemicals
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Descripción Capucha, botas y bandas de cierre
Modelo WH20-B-00-122, Incluye capucha, botas y bandas de cierre
N.º de bolsillos Ninguno