Learn More
Ansell Monos blanco estándar con capucha y botas MicroGard Botas ™ 2000
Código de producto. 15526524 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Tamaño unitSize
15526524 XL paquete de 30
15506524 M paquete de 30
15596514 Pequeño paquete de 30
15516524 L paquete de 30
15536524 2XL paquete de 30
5 options
Código de producto. 15526524
Marca: Ansell WH20B0012205
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para permitir que el vapor de agua (transpiración) escape del traje, pero soportará la saturación de productos químicos líquidos. Filtra 100% de partículas de hasta 0,01 micras de tamaño.
  • Mono con capucha y botas de 3 piezas con suela antideslizante
  • Costuras blancas
  • Capucha, cintura y muñecas elásticas
  • Incluye bandas de cierre
  • Cremallera delantera 2 vías con solapa hermética resellable
  • Cinta antiestática
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño XL
Sexo Unisex
Material Película de polietileno microporosa
Color Blanco
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elastic
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Hood Type Elástico, 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera doble delantera con cubrecremalleras
Tipo de costura Sellado
Esterilidad No estéril
Resistencia Chemicals
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Descripción Capucha, botas y bandas de cierre
Modelo WH20-B-00-122, Incluye capucha, botas y bandas de cierre
N.º de bolsillos Ninguno