Learn More
Ansell Monos blanco estándar con capucha MicroGard™ 2000
Código de producto. p-7074258 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. Tamaño unitSize
15536514 Pequeño paquete de 40
15546514 M paquete de 40
15556514 L paquete de 40
15566514 XL paquete de 40
15576514 2XL paquete de 40
15586514 3XL paquete de 40
6 options
Código de producto. 15536514
Marca: Ansell WH20B0011102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite que la transpiración se escape del traje, pero soporta la saturación de productos químicos líquidos. Los monos Ansell Microgard™ 2000 blancos estándar con capucha filtran el 100 % de las partículas con un tamaño de tan solo 0,01 micrómetros.
  • Mono con capucha de 3 piezas
  • Costuras blancas
  • Capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos
  • Incluye bucles de dedos
  • Cremallera doble delantera con solapa anti-tormenta re-sellable.
  • Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera a partículas finas (>0,01 micrómetross)
  • La película microporosa elástica bidireccional de alta calidad proporciona un líquido eficaz y barrera de partículas
  • Vapor de humedad permeable (“transpirable”) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
  • Sin silicona - crítico en aplicaciones de pulverización de pintura
  • Baja pelado: Reduce el riesgo de contaminación por fibra en algunas áreas críticas
  • El ajuste de cuerpo optimizado proporciona comodidad y seguridad al usuario
  • Cinta antiestática
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material Película de polietileno microporosa
Color Blanco
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Sellado
Estilo de manguito Forma de anilla
Estilo de cuello Campana extractora
Hood Type Elástico, 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera doble delantera con cubrecremalleras
Tipo de costura Sellado
Esterilidad No estéril
Resistencia Chemicals
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Modelo WH20-B-00-111, Incluye capucha, bandas de cierre
N.º de bolsillos Ninguno