Learn More
Ansell Monos blanco estándar con capucha MicroGard™ 2000
Código de producto. 15566514 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. Tamaño unitSize
15566514 XL paquete de 40
15536514 Pequeño paquete de 40
15546514 M paquete de 40
15556514 L paquete de 40
15576514 2XL paquete de 40
15586514 3XL paquete de 40
6 options
Código de producto. 15566514
Marca: Ansell WH20B0011105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite que la transpiración se escape del traje, pero soporta la saturación de productos químicos líquidos. Los monos Ansell Microgard™ 2000 blancos estándar con capucha filtran el 100 % de las partículas con un tamaño de tan solo 0,01 micrómetros.
  • Mono con capucha de 3 piezas
  • Costuras blancas
  • Capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos
  • Incluye bucles de dedos
  • Cremallera doble delantera con solapa anti-tormenta re-sellable.
  • Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera a partículas finas (>0,01 micrómetross)
  • La película microporosa elástica bidireccional de alta calidad proporciona un líquido eficaz y barrera de partículas
  • Vapor de humedad permeable (“transpirable”) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
  • Sin silicona - crítico en aplicaciones de pulverización de pintura
  • Baja pelado: Reduce el riesgo de contaminación por fibra en algunas áreas críticas
  • El ajuste de cuerpo optimizado proporciona comodidad y seguridad al usuario
  • Cinta antiestática
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño XL
Sexo Unisex
Material Película de polietileno microporosa
Color Blanco
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de manguito Forma de anilla
Estilo de cuello Campana extractora
Hood Type Elástico, 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera doble delantera con cubrecremalleras
Tipo de costura Sellado
Esterilidad No estéril
Resistencia Chemicals
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Modelo WH20-B-00-111, Incluye capucha, bandas de cierre
N.º de bolsillos Ninguno
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.