Learn More
Ansell Monos blanco estándar con capucha MicroGard™ 2000
Código de producto. 15546514 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15546514 M paquete de 40
15536514 Pequeño paquete de 40
15556514 L paquete de 40
15566514 XL paquete de 40
15576514 2XL paquete de 40
15586514 3XL paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15546514 Proveedor Ansell N.º de proveedor WH20B0011103
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite que la transpiración se escape del traje, pero soporta la saturación de productos químicos líquidos. Los monos Ansell Microgard™ 2000 blancos estándar con capucha filtran el 100 % de las partículas con un tamaño de tan solo 0,01 micrómetros.
  • Mono con capucha de 3 piezas
  • Costuras blancas
  • Capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos
  • Incluye bucles de dedos
  • Cremallera doble delantera con solapa anti-tormenta re-sellable.
  • Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera a partículas finas (>0,01 micrómetross)
  • La película microporosa elástica bidireccional de alta calidad proporciona un líquido eficaz y barrera de partículas
  • Vapor de humedad permeable (“transpirable”) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
  • Sin silicona - crítico en aplicaciones de pulverización de pintura
  • Baja pelado: Reduce el riesgo de contaminación por fibra en algunas áreas críticas
  • El ajuste de cuerpo optimizado proporciona comodidad y seguridad al usuario
  • Cinta antiestática
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño M
Sexo Unisex
Material Película de polietileno microporosa
Color Blanco
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Sellado
Estilo de manguito Forma de anilla
Estilo de cuello Campana extractora
Hood Type Elástico, 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera doble delantera con cubrecremalleras
Tipo de costura Sellado
Esterilidad No estéril
Resistencia Chemicals
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Modelo WH20-B-00-111, Incluye capucha, bandas de cierre
N.º de bolsillos Ninguno