Descripción
- Mono con cuello
- Costuras blancas
- Capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos
- Incluye bucles de dedos
- Cremallera doble delantera con solapa anti-tormenta re-sellable.
- Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera a partículas finas (>0,01 micrómetross)
- La película microporosa elástica bidireccional de alta calidad proporciona un líquido eficaz y barrera de partículas
- Vapor de humedad permeable (“transpirable”) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
- Sin silicona - crítico en aplicaciones de pulverización de pintura
- Baja pelado: Reduce el riesgo de contaminación por fibra en algunas áreas críticas
- El ajuste de cuerpo optimizado proporciona comodidad y seguridad al usuario
- Cinta antiestática
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | 3XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Película de polietileno microporosa |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Collared |
| Mostrar más |