Learn More
Ansell Batas de laboratorio estándar con cuello MicroGard™ 2000
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
M
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Descripción
- Cierre frontal con cremallera
- Bolsillo izquierdo en el pecho
- Bolsillo inferior derecho
- Costuras selladas
- Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera contra partículas finas (>0,01 micrómetros*)
- Sin silicona para aplicaciones de pulverización de pintura
- Nivel bajo de generación de pelusas para reducir el riesgo de contaminación por fibras en algunas zonas críticas
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio |
| Tamaño | XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Laminado de polietileno microporoso |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Estilo de manguito | Elastic |
| Desechables | Limited-use |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Resistencia | Chemicals, Infectious Agents |
| Mostrar más |