Learn More
Ansell Microgard™ 2000 Standard Green Coveralls with Hood
Código de producto. 15526434 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15526434 M paquete de 40
15516434 Pequeño paquete de 40
15536434 L paquete de 40
15546434 XL paquete de 40
15556434 2XL paquete de 40
15566434 3XL paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15526434 Proveedor Ansell N.º de proveedor GR20B0011103
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Allows perspiration to escape from the suit yet withstands saturation of liquid chemicals. Ansell Microgard™ 2000 Standard Green Coveralls with Hood filter 100% of particulates down to 0.01 microns in size.
  • Mono con capucha de 3 piezas
  • Costuras azules
  • Capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos
  • Incluye bucles de dedos
  • Cremallera doble delantera con solapa anti-tormenta re-sellable.
  • Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera a partículas finas (>0,01 micrómetross)
  • La película microporosa elástica bidireccional de alta calidad proporciona un líquido eficaz y barrera de partículas
  • Vapor de humedad permeable (“transpirable”) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
  • Sin silicona - crítico en aplicaciones de pulverización de pintura
  • Baja pelado: Reduce el riesgo de contaminación por fibra en algunas áreas críticas
  • El ajuste de cuerpo optimizado proporciona comodidad y seguridad al usuario
  • Cinta antiestática
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño M
Sexo Unisex
Material Película de polietileno microporosa
Color Verde
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Forma de anilla
Estilo de cuello Campana extractora
Hood Type Elástico, 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera doble delantera con cubrecremalleras
Tipo de costura Sellado
Esterilidad No estéril
Resistencia Chemicals
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Modelo GR20-B-00-111, Incluye capucha, diapasón
N.º de bolsillos Ninguno