Descripción
- Mono con capucha elástica de 3 piezas
- Muñecas elásticas, bandas de cierre, cintura y tobillos
- Cremallera delantera 2 vías con solapa hermética resellable
- Tejido laminado de polietileno microporoso con panel trasero SMS transpirable
- Permeable al aire y vapor de agua (“transpirable”) para ayudar a reducir el riesgo de exceso de calor
- Sin silicona para aplicaciones de pintura en aerosol
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | M |
| Sexo | Unisex |
| Material | Laminado de polietileno microporoso |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Forma de anilla |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |