Learn More
Ansell Monos con capucha MicroGard™ 2000 Comfort
Código de producto. 15506534 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. Tamaño unitSize
15506534 Pequeño paquete de 40
15516534 M paquete de 40
15526534 L paquete de 40
15536534 XL paquete de 40
15546534 2XL paquete de 40
15556534 3XL paquete de 40
6 options
Código de producto. 15506534
Marca: Ansell WH20B0012902
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para permitir que el vapor de agua (transpiración) escape del traje, pero soportará la saturación de productos químicos líquidos. Filtra 100% de partículas de hasta 0,01 micras de tamaño.
  • Mono con capucha elástica de 3 piezas
  • Muñecas elásticas, bandas de cierre, cintura y tobillos
  • Cremallera delantera 2 vías con solapa hermética resellable
  • Tejido laminado de polietileno microporoso con panel trasero SMS transpirable
  • Permeable al aire y vapor de agua (“transpirable”) para ayudar a reducir el riesgo de exceso de calor
  • Sin silicona para aplicaciones de pintura en aerosol
  • Antiestáticos según EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material Laminado de polietileno microporoso
Color Blanco
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Forma de anilla
Estilo de cuello Campana extractora
Hood Type Elástico, 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera doble delantera con cubrecremalleras
Tipo de costura Sellado
Esterilidad No estéril
Resistencia Chemicals
Estilo de la parte posterior SMS transpirable
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5
Modelo WH20-B-00-129, Incluye capucha, bandas de cierre
N.º de bolsillos Ninguno