Descripción
- Mono con capucha de 3 piezas
- Muñecas, cintura y tobillos elásticos
- Cremallera de dos vías delantera con solapa sellable
- Filtre el 100 % de las partículas >3 micrómetros
- Permeable al aire y vapor de agua («transpirable») para ayudar a reducir el riesgo de exceso de calor
- Sin silicona para aplicaciones de pintura en aerosol
- Ajuste de cuerpo optimizado para mayor comodidad y seguridad del usuario
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | L |
| Sexo | Unisex |
| Material | SMS, polipropileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Hood Type | 3 paneles |
| Mostrar más |