Learn More
Ansell Monos de trabajo blancos MicroGard™ 1500 Plus con capucha
Código de producto. 15596484 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 40
Código de producto. Tamaño unitSize
15596484 Pequeño paquete de 40
15506494 M paquete de 40
15516494 L paquete de 40
15526494 XL paquete de 40
15536494 2XL paquete de 30
15546494 3XL paquete de 30
6 options
Código de producto. 15596484
Marca: Ansell WH15S0011102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una buena barrera contra partículas como el asbesto, el polvo de ladrillo y el polvo de cemento. Los monos Ansell Microgard™ 1500 Plus blancos con capucha filtran el 99,9 % de las partículas >3 μ.
  • Mono con capucha de 3 piezas, costuras cosidas, capucha elástica, cintura, muñecas y tobillos
  • Cremallera de doble sentido delantera con solapa de almacenamiento re-sellable
  • Tejido SMS con tratamiento antiestático
  • Transpirable para ayudar a reducir el riesgo de exceso de calor 
  • Sin silicona, lo cual es fundamental en las aplicaciones de pintura en aerosol
  • Ajuste de cuerpo optimizado para mayor comodidad y seguridad del usuario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material SMS antiestática
Color Blanco
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Hood Type Elástico, 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera doble delantera con cubrecremalleras
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Resistencia Chemicals
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5
Modelo WH15-S-00-111, Incluye capucha
N.º de bolsillos Ninguno