Learn More
Ansell™ Microgard™ 1500 Plus FR Coveralls with Hood
Código de producto. 18020130 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4X-Large
5X-Large
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 30
paquete de 40
Código de producto. Tamaño unitSize
18020130 4X-Large cada uno
15546574 M paquete de 40
15566574 XL paquete de 40
15556574 L paquete de 40
15576574 2XL paquete de 30
15586574 3XL paquete de 30
17131035 Pequeño paquete de 40
30058132 4X-Large paquete de 30
18050130 5X-Large cada uno
30058133 5X-Large paquete de 30
10 options
Código de producto. 18020130
Marca: Ansell™ WR17S0011108
Solo quedan null
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MICROGARD™ 1500 Plus FR Coveralls with Hood are made of a highly breathable anti-static SMS fabric which utilises the latest developments in micro fibre technology to ensure good filtration efficiency.
  • Category III Coverall with 3-piece hood
  • Stitched seams (Red colour)
  • Elasticated wrists, finger loops, waist and ankles.
  • 2-way front zipper with re-sealable storm flap.
  • Flame retardant and anti-static
  • Nonwoven SMMS polypropylene
  • Air and water vapour permeable ('breathable') to help reduce the risk of heat stress
  • Anti-staticaccording to EN1149-5
  • Optimized body fit ensures full freedom of movement when worn over heat and flame protective clothing (EN ISO 14116 Index 2 or above).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tipo de producto Flame-resistant Coveralls
Tamaño 4X-Large
Sexo Unisex
Material SMS antiestática
Color Blanco
Desechables Reusable
Estilo de cintura Elastic at Back
Estilo de tobillo Elastic
Estilo de manguito Elastic, Finger Loops
Estilo de cuello Hooded
Hood Type 3-panel, Elastic
Tipo de tapón 2-way Front Zipper with Storm Flap
Tipo de costura Stitched
Esterilidad No estéril
Clase de protección CE CATEGORY III (Type 5, Type 6, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5)
Resistencia Chemicals, Anti-static, Flame
Tipo de collarín 3-piece elasticated hood
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, Beperkte vlamverspreiding EN ISO 14116: 2015-1 Index 1
Sin látex Sí
Para utilizar con (aplicación) Chemical Handling, Contaminated Environments, Filling, blending and charging of raw materials, Transferring liquids and solids, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of proces equipment, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletization
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.