Learn More
Ansell™ Microgard™ 1500 Plus FR Coveralls with Hood
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4X-Large
5X-Large
Förpackningsstorlek
cada uno
paquete de 30
paquete de 40
Beskrivning
- Mono de categoría III con capucha de 3 piezas
- Costuras cosidas (color rojo)
- Muñecas elásticas, bandas de cierre, cintura y tobillos.
- Cremallera doble delantera con solapa anti-tormenta re-sellable.
- Pirorretardante y antiestático
- Polipropileno SMMS no tejido
- Permeable al aire y vapor de agua (“transpirable”) para ayudar a reducir el riesgo de exceso de calor
- Antiestática conforme a EN1149-5
- El ajuste de cuerpo optimizado garantiza una total libertad de movimientos cuando se usa sobre ropa de protección contra el calor y las llamas (índice EN ISO 14116 2 o superior).
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | 2XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | SMMS, Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Limited-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico, Bandas de cierre |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering