Descripción
- Mono con capucha de 3 piezas, costuras cosidas, capucha elástica, cintura, muñecas y tobillos
- Cremallera de doble sentido delantera con solapa de almacenamiento re-sellable
- Tejido SMS con tratamiento antiestático
- Transpirable para ayudar a reducir el riesgo de exceso de calor
- Sin silicona, lo cual es fundamental en las aplicaciones de pintura en aerosol
- Ajuste de cuerpo optimizado para mayor comodidad y seguridad del usuario
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | M |
| Sexo | Unisex |
| Material | SMS antiestática |
| Color | Azul |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |