Learn More
Agilent BioTek MultiFlo FX/EL406 Dispenser Cassettes
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-3543273 Tienda Agilent BioTek Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,019 cm
0,02 cm
0,035 cm
Tipo:
Cassette de 1536 pocillos de volumen bajo
Cassette de capacidad alta
Cassette de capacidad baja
Cassette de capacidad media
Juego de tubos de repuesto de capacidad alta
Juego de tubos de repuesto de capacidad baja
Juego de tubos de repuesto de capacidad media
Material:
Acero inoxidable
Polipropileno moldeado
Capacidad (métrico):
De 1 to 50 μl
De 10 to 3000 μl
De 5 to 2500 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tipo Material Capacidad (métrico) unitSize
11503635 0,02 cm Cassette de capacidad baja Polipropileno moldeado De 1 to 50 μl cada uno
12551547 0,019 cm Cassette de 1536 pocillos de volumen bajo Acero inoxidable De 1 to 50 μl cada uno
11513635 0,035 cm Cassette de capacidad alta Polipropileno moldeado De 10 to 3000 μl cada uno
12531547 0,019 cm Cassette de capacidad baja Acero inoxidable De 1 to 50 μl cada uno
12561547 0,035 cm Cassette de capacidad media Acero inoxidable De 5 to 2500 μl cada uno
10676615 0,035 cm Cassette de capacidad alta Acero inoxidable De 10 to 3000 μl cada uno
12335763 0,02 cm Juego de tubos de repuesto de capacidad baja Polipropileno moldeado De 1 to 50 μl cada uno
12305763 0,035 cm Juego de tubos de repuesto de capacidad media Polipropileno moldeado De 5 to 2500 μl cada uno
12365753 0,035 cm Juego de tubos de repuesto de capacidad alta Polipropileno moldeado De 10 to 3000 μl cada uno
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11503635
Brand: Agilent BioTek 7170012
This item is not returnable. View return policy
Dispense Cassettes for use with MultiFlo FX Dispenser and EL406 Washer Dispenser.
  • Intervalo de volumen de 1 μl a 10 l
  • Admite microplacas de 6 a 1536 pocillos, bandejas de PCR, microplacas de pocillos profundos, microtubos y otras configuraciones de tubos de hasta 10 cm (4 pulgadas) de altura
  • Dispense 1536 pocillos en 18 s.
  • Los cassettes se pueden esterilizar en autoclave sin necesidad de recalibrarlos
  • Dispense hasta ocho reactivos a la vez
  • El patrón de dispensación personalizable permite omitir columnas o filas
  • Cubeta de cebado integrada
  • Fácil mantenimiento de las puntas, ya que son reemplazables individualmente, y elección de sustitución por cassettes o tubos
  • Compatible con el apilador de microplacas Bio-Stack 11-120-601 para un mayor rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) De 1 to 50 μl
Diámetro (imperial) 0,01 in.
Diámetro (métrico) 0,02 cm
Para utilizar con (aplicación) Para manipulación de líquidos
Incrementos 1 μl
Material Polipropileno moldeado
Tipo Cassette de capacidad baja
Para utilizar con (equipo) Lavador de microplacas EL406, Módulo de dispensador de doble jeringa MultiFlo, Dispensador multimodo MultiFlo FX