Learn More
Ismatec™ Sistema de bomba de velocidad variable Microflex™
Click to view available options
Caudal:
De 0,002 a 1,65 ml/min
De 0,017 a 11 ml/min.
Motor Speed:
De 1,7 rpm a 10 rpm
De 13 a 80 rpm
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Descripción
- Cabezal de bomba de sulfuro de polifenileno (PPS), acetal y copoliéster con cuatro rodillos de acero inoxidable (SS)
- Las bombas aceptan longitudes continuas de tubos para una trayectoria de flujo limpia e ininterrumpida sin conectores
- El control de velocidad de un solo giro independiente y el interruptor sentido horario/apagado/sentido antihorario con indicador LED verde de alimentación mantienen el ajuste de velocidad cuando la bomba se enciende/apaga o se invierte la dirección
- El motor de CC con imán permanente reversible permite la purga de líquido antes o después del bombeo
- Las conexiones de control remoto en la parte posterior de la bomba incluyen bombas de arranque/parada con un cierre de contactos
- El cabezal de bomba Microflex™ de carga rápida tiene una oclusión fija media para tubos, sin necesidad de ajustes de oclusión
Especificaciones
Especificaciones
| Canales | 1 |
| Descripción | Bomba de un solo canal compacta Microflex™ |
| Tipo de control | Analógico |
| Tipo de pantalla | Analógico |
| Caudal | De 0,002 a 1,65 ml/min |
| Motor Speed | De 1,7 rpm a 10 rpm |
| Reversible | Sí |
| N.º de cabezas aceptadas | 1 |
| N.º de rodillos | 4 |
| Tipo de tubos | Microcalibre de 0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, 2,79 mm de diámetro interno |
| Mostrar más |