Learn More
Ansell Microflex™ NeoTouch™ 25-201 Disposable Neoprene Glove with Extended Cuff
Código de producto. 17939241 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
:
Tamaño: XS
Código de producto.
17939241 Tamaño: XS
1 options
Código de producto. 17939241
Marca: Ansell 25201060
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Excellent chemical splash resistance to most acids and alcohols. Neoprene formulation and textured fingertips provides a secure grip. Extended cuff for expanded protection over the wrist and forearm.
  • An easy-to-don Neoprene glove offering excellent chemical splash protection, and a reduced risk of Type 1 allergic reactions
  • Designed with an extended cuff, it offers expanded protection over the wrist and forearm
  • Textured fingertips help improve grip in wet and dry conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) ASTM D6977|Category III|EN 421:2010|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|Please consult the IFU|ISO 13485|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved
Chlorinated No
Aplicaciones Industrial, Laboratorio
Color Verde
Latex Free Sí
Material Neopreno
Tamaño XS
Grosor (imperial) 7,9 mil
Grosor (métrico) 0.2 mm
EN 421 Sí
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS K P T
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Extendido
Revestimiento Unlined
Modelo 25-201
Longitud (imperial) 11.2 in.
Longitud (métrico) 285 mm